Learn More
N-Propylphosphorothioisches Triamid, TRC
Artikelnummer. 30011646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011646 1 g 1 Gramm
30008185 10 mg 10 Milligramm
30009046 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8337051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916809-14-8
Summenformel C3 H12 N3 P S
Molekulargewicht (g/mol) 153.1862
Synonym N-Propylphosphorothioic Triamide, N-n-Propylthiophosphoric triamide
IUPAC-Name N-Diaminophosphinotioylpropan-1-Amin
SMILES CCCNP(=S)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Propylphosphorothioic Triamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H12N3PS/c1-2-3-6-7(4,5)8/h2-3H2,1H3,(H5,4,5,6,8)
Formelmasse 153.049