Learn More
n-Propylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485315 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15485315 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58119.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 156567-57-6 | C3H7BrZn | 188.373 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 156567-57-6
Dichte 0.947
Summenformel C3H7BrZn
Strukturformel CH3CH2CH2ZnBr
MDL-Nummer MFCD00671996
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym bromozinc 1+ ;propane, propylzinc bromide, 0.50 m in thf, propylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, n-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-propylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-Schlüssel BXIZKCIGQKZYGR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);Propan
Molekulargewicht (g/mol) 188.373
PubChem CID 5194901
Formelmasse 188.37