Learn More
N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamin, Mikromol™
Beschreibung
N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine |
| CAS | 33403-97-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H12 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Tropicamide Imp. A (EP), Tropicamide USP Related Compound A, Tropicamide USP RC A, N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, Tropicamide Related Compound A, Tropicamide Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCNCc1ccncc1 |
| IUPAC-Name | N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamin |
| Mehr anzeigen |