Learn More
N-Succinimidyll15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430397
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 15430397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64834.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 944251-24-5 | C15H24N4O8 | 388.38 g/mol
N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate is an amine reactive reagent for azide incorporation. It contains a PEG spacer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Succinimidyl l15-Azido-4,7,10,13-Tetraoxapentadecanat ist ein aminreaktives Reagenz zur Azideinbindung. Es enthält einen PEG-Spacer.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Acetonitril.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944251-24-5
Summenformel C15H24N4O8
Molekulargewicht (g/mol) 388.38
MDL-Nummer MFCD13184948
InChI-Schlüssel OIGKWPIMJCPGGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Azido-PEG4-NHS ester
IUPAC-Name 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-azido-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oat
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and acetonitrile.
Formelmasse 388.37
Physikalische Form Flüssigkeit