Learn More
N-Succinimidyl-4-(maleimidomethyl)-cyclohexancarboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441416
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15441416 100 mg 100 Milligramm
15431416 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54627.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 64987-85-5 | C16H18N2O6 | 334.328 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64987-85-5
Summenformel C16H18N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 334.328
MDL-Nummer MFCD00009634
InChI-Schlüssel JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym smcc, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarboxylate, n-succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate, trans-4-maleimidomethyl cyclohexanecarboxylic acid-nhs, unii-b357p1g1if, n-succinimidyl 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate, n-4-carboxycyclohexylmethyl maleimide n-hydroxysuccinimide ester, trans-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarboxylate, n-hydroxysuccinimidyl 4-n-maleimidomethylcyclohexane-1-carboxylate, succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate
PubChem CID 125175
ChEBI CHEBI:63174
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]Cyclohexan-1-Carboxylat
SMILES C1CC(CCC1CN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Menge 100 mg
Beilstein 1555271
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 334.33
Reinheit (%) ≥98%