Learn More
N-Succinimidylmyristat, TRC
Artikelnummer. 30424813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424813 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424813 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6908001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Succinimidyl Myristate
CAS 69888-86-4
Summenformel C18 H31 N O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)23-19-16(20)14-15-17(19)21/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)tetradecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 325.44
Formelmasse 325.2253