Learn More
Nt-Boc-2-Bromethylamin (technische Qualität, ~90%), TRC
Artikelnummer. 30332697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332697 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB64352525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-t-Boc-2-bromoethylamine
CAS 39684-80-5
Summenformel C7 H14 Br N O2
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-bromethyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 224.1
Formelmasse 223.0208