Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-D-Serinmethylester, TRC
Artikelnummer. 30336320
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336320 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336320 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB690475100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material N-tert-Butoxycarbonyl-D-Serine Methyl Ester
CAS 95715-85-8
Summenformel C9H17NO5
Menge 100 g
Synonym tert-Butyl [(R)-1-(Methoxycarbonyl)-2-hydroxyethyl]carbamate, (R)-Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-serine Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name Methyl (2R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 219.23
Formelmasse 219.1107
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.