Learn More
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10078801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10078801 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10222892 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10078801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303170050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26690-80-2 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26690-80-2
Summenformel C7H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 161.2
MDL-Nummer MFCD00056657
InChI-Schlüssel GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733206
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.4485 to 1.4505
Dichte 1.0420g/mL
Menge 5 mL
Flammpunkt >110°C
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 98%
Relative Dichte 1.042
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit