Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-L-tert-leucin, TRC
Artikelnummer. 30348426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30348426 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348426 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6934802G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butoxycarbonyl-L-tert-leucine
CAS 62965-35-9
Summenformel C11H21NO4
Menge 2 g
Synonym (2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic Acid, (S)-2-(((tert-Butoxy)carbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic Acid, (S)-2-tert-Butoxycarbonylamino-3,3-dimethylbutyric Acid, N-Boc-L-tert-leucine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-tert-butylglycine
InChI-Formel InChI=1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)C
IUPAC-Name (2S)-3,3-Dimethyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 231.29
Formelmasse 231.1471