Learn More
N-tert-Butoxycarbonyltyramin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-tert-Butoxycarbonyl Tyramine |
| CAS | 64318-28-1 |
| Summenformel | C13H19NO3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Boc-Tyramine, N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, 4-[2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethyl]phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-9-8-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-7,15H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.29 |
| Formelmasse | 237.1365 |