Learn More
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)-succinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450778
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15450778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54493.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13139-12-3 | C9H13NO5 | 215.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13139-12-3
Summenformel C9H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 215.205
MDL-Nummer MFCD00037903
InChI-Schlüssel VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-osu, tert-butyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide, tert-butyl succinimido carbonate, 1-tert-butoxycarbonyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, boc-osu, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide boc-osu
PubChem CID 83168
IUPAC-Name Tert-Butyl (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-Carbonat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide
Schmelzpunkt ∽95°C (decomposition)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 215.2
Reinheit (%) ≥98%