Learn More
N-tert.-Butyl-2-Benzothiazolesulfenamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398066 50 g 50 Gramm
11308076 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13356.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-31-8 | C11H14N2S2 | 238.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-31-8
Summenformel C11H14N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 238.37
MDL-Nummer MFCD00022873
InChI-Schlüssel IUJLOAKJZQBENM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenamide, santocure ns, nocceler ns, vulkacit nz, accel bns, pennac tbbs, vanax ns, s-benzo d thiazol-2-yl-n-tert-butyl thiohydroxylamine, 2-benzothiazolesulfenamide, n-1,1-dimethylethyl, 2-benzothiazolesulfenamide, n-tert-butyl
PubChem CID 7230
IUPAC-Name N-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin
SMILES CC(C)(C)NSC1=NC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Schmelzpunkt 105°C to 110°C
Dichte 1.29
Flammpunkt 165°C (329°F)
Menge 50 g
Beilstein 158370
Formelmasse 238.38
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide