Learn More
N-(tert-Butyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368535
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11368535
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11979.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7204-48-0
Summenformel C5H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 132.23
MDL-Nummer MFCD00041192
InChI-Schlüssel RYOCWONLFFPYMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-2-thiourea, 1-tert-butylthiourea, n-tert-butyl thiourea, tert-butyl-thiourea, 1-tert-butyl thiourea, t-butylthiourea, n-tertbutylthiourea, tert-butyl thiourea, n-t-butyl thiourea, acmc-1bb93
PubChem CID 737374
IUPAC-Name tert-butylthiourea
SMILES CC(C)(C)NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butyl)thiourea
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 1744506
Formelmasse 132.23
Reinheit (%) 97%