Learn More
n-tert-Butylacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398195 10 g 10 Gramm
11308205 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398195 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08505.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 762-84-5 | C6H13NO | 115.176 g/mol
It finds its application in the synthesis of amides using the Ritter reaction with bismuth triflate catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendung in der Synthese von Amiden unter Verwendung der Ritter-Reaktion mit Wismut Triflate Katalyse.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762-84-5
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00038244
InChI-Schlüssel ACYFWRHALJTSCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butyl acetamide, tert-butylacetamide, n-t-butylacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl, ch3c o nhc ch3 3, acetamide,n-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 12985
IUPAC-Name N-tert-Butylacetamid
SMILES CC(=O)NC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butylacetamide
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Menge 10 g
Beilstein 1699507
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 98%