Learn More
n-tert-Butylacrylamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444317
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11444317 100 g 100 Gramm
11454317 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11444317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20394.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-58-4 | C7H13NO | 127.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-58-4
Summenformel C7H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 127.19
MDL-Nummer MFCD00026271
InChI-Schlüssel XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butylacrylamide, tert-butylacrylamide, n-tert-butyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethylethyl, acrylamide, n-tert-butyl, n-t-butylacrylamide, unii-xj13fsh48k, n-1,1-dimethylethyl-2-propenamide, xj13fsh48k, n-tert-butyl prop-2-enamide
PubChem CID 7877
IUPAC-Name N-tert-Butylprop-2-enamid
SMILES CC(C)(C)NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butylacrylamide
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 100 g
Beilstein 1742331
Formelmasse 127.19
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-tert-Butylacrylamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-tert-Butylacrylamide