Learn More
Alfa Aesar™ N-tert-Butylbenzamid, 98 +%
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-tert-Butylbenzamide |
| Schmelzpunkt | 133°C to 135°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2042391 |
| Formelmasse | 177.25 |
| Reinheit (%) | ≥98% |