Learn More
N-(tert.-Butyldimethylsilyl)-N-Methyltrifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418780 1 g 1 Gramm
11410208 5 g 5 Gramm
11420208 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418780 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23760.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241.329 g/mol
It finds its application in the preparation of N-tert-butyldimethylsilyl ethanolamines resulting from hydrolysis of nitrogen mustards and a silylating agent used in the derivatization of various organic compounds (such as amino acids) for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis and selective O-silylation of N,O-diacylhydroxylamines and GLC derivatization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung in der Herstellung von N-tert-Butyldimethylsilyl-Ethanolaminen, die aus der Hydrolyse von Stickstoffmustarden und einem Silylierungsmittel resultieren, das bei der Derivatisierung verschiedener organischer Verbindungen (wie Aminosäuren) für die Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS)-Analyse und selektive O-Silylierung von N,O-Diacylhydroxylaminen sowie GLC-Derivatisierung verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (reagiert).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Nicht in der Nähe von elektrostatischen Aufladungen lagern. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77377-52-7
Summenformel C9H18F3NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 241.329
MDL-Nummer MFCD00009671
InChI-Schlüssel QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
IUPAC-Name N-[Tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Dichte 1.023
Siedepunkt 168°C to 170°C
Flammpunkt 52°C (125°F)
Brechungsindex 1.402
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 3606546
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (reacts).
Formelmasse 241.33
Reinheit (%) 97%