Learn More
N-(tert-Butyloxy)carbonyl-L-thyroxin, TRC
Artikelnummer. 30336717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336717 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB693705100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butyloxy)carbonyl-L-thyroxine
CAS 88404-22-2
Summenformel C20H19I4NO6
Menge 100 mg
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
InChI-Formel InChI=1S/C20H19I4NO6/c1-20(2,3)31-19(29)25-15(18(27)28)6-9-4-13(23)17(14(24)5-9)30-10-7-11(21)16(26)12(22)8-10/h4-5,7-8,15,26H,6H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t15-/m0/s1
SMILES IC(C=C(C[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2
IUPAC-Name (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 876.99
Formelmasse 876.74