Learn More
N-Tetradecanamid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495197 5 g 5 Gramm
11405207 25 g 25 Gramm
11415207 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22610.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 638-58-4 | C14H29NO | 227.392 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-58-4
Summenformel C14H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 227.392
MDL-Nummer MFCD00025533
InChI-Schlüssel QEALYLRSRQDCRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristamide, n-tetradecanamide, myristic amide, myristic acid amide, tetradecylamide, unii-a269j8qg0o, myristicamide, tetradecanoic acid amide, chembl88158
PubChem CID 69492
IUPAC-Name Tetradecanamid
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Tetradecanamide
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 5 g
Formelmasse 227.39
Reinheit (%) 98%