Learn More
N-Tetradecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
N-Tetradecan wird verwendet, um das Thermodiffusionsverhalten der Mikroemulsionströpfchen von Wasser, n-Alkanen und Pentaethylenglykolmonododecylether zu untersuchen. Es wird als Referenzmaterial bei der Gaschromatographieanalyse sowie als Lösungsmittel verwendet und findet Anwendung bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Aceton und Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | n-Tetradecane |
| Schmelzpunkt | 6°C |
| Dichte | 0.7628 |
| Siedepunkt | 252°C to 254°C |
| Flammpunkt | 99°C (211°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Strukturformel | CH3(CH2)12CH3 |
| Brechungsindex | 1.429 |
| Menge | 100 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ether,acetone and alcohol. Insoluble in water. |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.