Learn More
n-Tetradecane, TRC
Artikelnummer. 30004772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004772 500 g 500 Gramm
17984835 100 g 100 Gramm
17922505 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 30004772 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT292250500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-59-4
Summenformel C14 H30
Molekulargewicht (g/mol) 198.39
Synonym Tetradecane, Cactus Normal Paraffin N 14, Linpar 14, N 14, NSC 72440, Parafol 14-97, Rubitherm RT 2, TS Paraffin TS 4, n-Tetradecane
IUPAC-Name Tetradecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Tetradecane
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Formelmasse 198.2348
Reinheit (%) >95%