missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Tetradecyl-d29-trimethylammonium Bromide, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Tetradecyltrimethylammonium-D29 (tetradecyl-D29) Bromide |
| CAS | 95523-73-2 |
| Summenformel | C17 D29 H9 N . Br |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 1-Tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29-aminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1) (ACI), 1-Tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29-aminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9 CI), N,N,N-Trimethyl-1-tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29-aminium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium-d29 bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium-D29 (tetradecyl-D29) bromide, (n-Tetradecyl-d29)trimethylammonium bromide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | trimethyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-nonacosadeuteriotetradecyl)azanium;bromide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 365.573 |
| Formelmasse | 364.401 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur