Learn More
N-Tigloylglycine-2,2-d2, CDN
Artikelnummer. 30321069
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30321069 0.05 g 0.05 Gramm
30322392 0.01 g 0.01 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321069
Marke: CDN CDND66150.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-(2-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)glycine-2,2-D2
CAS 1219806-44-6
Summenformel C7 D2 H9 N O3
Menge 0.05 g
Synonym N-Tigloylglycine-2,2-d2, N-Tiglylglycine-2,2-d2, Tiglylglycine-d2
InChI-Formel InChI=1 S/C7H11NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h3H,4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2
SMILES [2 H]C([2 H])(NC(=O)C(=CC)C)C(=O)O
IUPAC-Name 2,2-dideuterio-2-(2-methylbut-2-enoylamino)acetic acid
Molekulargewicht (g/mol) 159.1795
Formelmasse 159.0864 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity