Learn More
N-Tosyl-2-iodoaniline-d4, TRC
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Tosyl-2-iodoaniline-d4 |
| Summenformel | C13 D4 H8 I N O2 S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Iodo-N-tosylaniline-d4, N-(2-Iodophenyl)-4-methylbenzenesulfonamide-d4, N-(2-Iodophenyl)-4-toluenesulfonamide-d4, N-(2-Iodophenyl)-p-toluenesulfonamide-d4, N-Tosyl-o-iodoaniline-d4, N-(2-Iodophenyl)-4-methylbenzenesulfonamide-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H12INO2S/c1-10-6-8-11(9-7-10)18(16,17)15-13-5-3-2-4-12(13)14/h2-9,15H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c(I)c1[2H] |
| IUPAC-Name | 4-methyl-N-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-iodophenyl)benzenesulfonamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 377.234 |
| Formelmasse | 376.988 |