Learn More
N-Triacontan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377425
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11377425
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05386.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 638-68-6 | C30H62 | 422.826 g/mol
n-Triacontane is used to improve the threshold voltage and mobility for electrons of ambipolar organic light emitting field effect transistors with modified asymmetric electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Triacontan wird zur Verbesserung der Schwellenspannung und Mobilität von Elektronen in organischen, ambipolaren, lichtemittierenden Feldeffekttransistoren mit modifizierten asymmetrischen Elektroden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Chloroform und Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-68-6
Summenformel C30H62
Molekulargewicht (g/mol) 422.826
MDL-Nummer MFCD00009410
InChI-Schlüssel JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
PubChem CID 12535
ChEBI CHEBI:31006
IUPAC-Name Triacontan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Triacontane
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Siedepunkt 455°C
Flammpunkt 237°C (458°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 mg
Beilstein 1777281
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,chloroform and toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 422.83
Reinheit (%) 99%