Learn More
N-(α,α,α-Trifluor-p-tolyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10495672 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10495672 5 g Glasflasche 5 Gramm
10018941 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10495672 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367120050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 30459-17-7 | C11H13F3N3 | 230.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30459-17-7
Summenformel C11H13F3N3
Molekulargewicht (g/mol) 230.23
MDL-Nummer MFCD00040765
InChI-Schlüssel IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, n-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 4-trifluoromethyl phenyl piperazine, zlchem 639, acmc-209hfy
PubChem CID 121718
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethyl)Phenyl]Piperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(α, α, α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89.0°C to 92.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 230.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(a,a,a-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.