Learn More
N-Trifluoroacetyl Vareniclin, TRC
Artikelnummer. 30456941
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456941 500 mg 500 Milligramm
30455972 100 mg 100 Milligramm
30456751 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456941 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT889503500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 230615-70-0
Summenformel C15 H12 F3 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 307.2705
Synonym Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoro-1-(5,8,14-Triazatetracyclo[10.3.1.02,11.04,9]Hexadeca-2,4,6,8,10-Pentaen-14-yl)Ethanon
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Varenicline Impurity 16
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
Formelmasse 307.0932