Learn More
N-Tris(Hydroxymethyl)Methyl-2-Aminoethansulfonsäure, für HPLC, Biologischer Puffer, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10795341 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10795341 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10795341 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/3720/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 7365-44-8
Schmelzpunkt 223°C
Farbe Weiß
pH 4.0 to 4.8
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C6H15NO6S
MDL-Nummer 7532
Menge 100 g
Synonym tes, n-tris hydroxymethyl methyl-2-aminoethanesulfonic acid, tes buffer, tes free acid, ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino, 2-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-ethanesulfonic acid, tris hydroxymethyl methyl-2-aminomethane sulfonic acid, 2-tris hydroxymethyl methylamino ethane-1-sulphonic acid, n-tri hydroxymethyl methyltaurine
InChI-Schlüssel JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 229.247
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
Formelmasse 229.25g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff