Learn More
n-Undecan, 99.7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11409711 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11409711 100 mL -
11419711 500 ml 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11409711
Marke: MP Biomedicals 0215823180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-21-4
Summenformel C11H24
Molekulargewicht (g/mol) 156.31
MDL-Nummer MFCD00008959
InChI-Schlüssel RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC-Name Undecan
SMILES CCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Undecane
Farbe Farblos
Dichte 0.744 at 25°C (water = 1)
Prozentgehaltsbereich 0.997
Menge 100 mL
Formelmasse 156.3
Physikalische Form Flüssigkeit