Learn More
N-Undecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Packungsgröße:
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10501201 100 mL 100 Milliliter
10501391 500 mL 500 Milliliter
10368573 2.5 L 2.50 Liter
15274634 10 L 10 Liter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10501201
Marke: Thermo Scientific Acros 140661000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-21-4
Summenformel C11H24
Molekulargewicht (g/mol) 156.31
MDL-Nummer MFCD00008959
InChI-Schlüssel RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC-Name Undecan
SMILES CCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Undecane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.7400g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)9CH3
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Menge 100 mL
Beilstein 01, IV, 487
Formelmasse 156.31
Dampfdruck 0.6hPa at 20°C
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Undecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.