Learn More
N-Vinyl-2-pyrrolidon, Mikromol™
Artikelnummer. 17973526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17973526 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0083.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Vinyl-2-pyrrolidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Vinyl-2-pyrrolidone
CAS 88-12-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Vinyl-2-pyrrolidone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam, Povidone Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
SMILES C=CN1CCCC1=O
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
Menge 100 mg
Formelmasse 111,0684 g/mol