Learn More
N-Vinyl-epsilon-caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025681
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11489217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21311.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2235-00-9 | C8H13NO | 139.198 g/mol
N-Vinyl-epsilon-caprolactam is used as reacive diluent in a number of our screen and is used in a wide range of UV curing screen printing inks. N-Vinyl-epsilon-caprolactam is used in UV-coatings and -adhesives as well as a building block for synthesis of paper coatings. Reactive diluent for in optical fiber coatings and rapid prototyping.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Vinyl-epsilon-caprolactam wird in vielen unserer Untersuchungen als reaktives Verdünnungsmittel verwendet und kommt auch in einer Vielzahl von UV-härtenden Siebdruckfarben zur Anwendung. N-Vinyl-epsilon-caprolactam wird in UV-Beschichtungen und -Klebstoffen sowie als Baustein zur Synthese von Papierbeschichtungen eingesetzt. Reaktives Verdünnungsmittel für Glasfaserbeschichtungen und Rapid Prototyping.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2235-00-9
Summenformel C8H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 139.198
MDL-Nummer MFCD00080693
InChI-Schlüssel JWYVGKFDLWWQJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinylcaprolactam, 1-vinylazepan-2-one, n-vinyl-epsilon-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro, unii-kfc10cy9up, 1-vinylhexahydro-2h-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-2h-azepin-2-one, kfc10cy9up, 1-vinylazaperhydroepin-2-one, poly-n-vinylcaprolactam
PubChem CID 75227
IUPAC-Name 1-Ethenylazepan-2-on
SMILES C=CN1CCCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Dichte 1.029
Siedepunkt 128°C (21 mmHg)
Flammpunkt 101°C (214°F)
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly).
Formelmasse 139.2
Reinheit (%) 99%