Learn More
N-Vinylphthalimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045076
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11367356
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09335.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3485-84-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3485-84-5
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
MDL-Nummer MFCD00078446
InChI-Schlüssel IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinylphthalimide, 2-vinylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-vinyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl, 2-vinyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1,3-dihydro-1,3-dioxoisoindole, 2-ethenyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-vinylbenzo c azolidine-1,3-dione, n-vinylphtalimide
PubChem CID 77035
IUPAC-Name 2-ethenyl-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SMILES C=CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Vinylphthalimide
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 127880
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 99%