Learn More
N-Z-Ethylendiaminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11915501 5 g Glasflasche 5 Gramm
11341002 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915501 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439810050
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 18807-71-1 | C10H15ClN2O2 | 230.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18807-71-1
Summenformel C10H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.69
MDL-Nummer MFCD00270150
InChI-Schlüssel QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl n-2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-cbz-ethylenediamine hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-ethylenediamine hydrochloride, n-benzyloxycarbonyl-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hcl, n-benzyloxycarbonylethylenediamine hydrochloride
PubChem CID 12715871
IUPAC-Name Benzyl-N-(2-aminoethyl)carbamathydrochlorid
SMILES Cl.NCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 230.69
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Das Produkt kann eine Trübung oder einen Niederschlag entwickeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.