Learn More
N1-(1-Oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705544
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10602853 1 g 1 Gramm
10420594 5 g 5 Gramm
10717505 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10602853
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00757DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 58161-35-6
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.214
MDL-Nummer MFCD00099465
InChI-Schlüssel GHUPGGYDRVSZSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-oxo-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl acetamide, n1-1-oxo-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl acetamide, 5-acetamido-1-indanone, 5-acetylamino-1-indanone, n-1-oxoindan-5-yl acetamide, n-1-oxo-2,3-dihydroinden-5-yl acetamide, acetamide, n-2,3-dihydro-1-oxo-1h-inden-5-yl, 5-acetamido-2,3-dihydro-1-oxo-1h-indene, 5-acetamido-indanone
PubChem CID 312894
IUPAC-Name N-(1-oxo-2,3-dihydroinden-5-yl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(1-oxo-2, 3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 97%