Learn More
N1-(4-acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10118122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10118122 1 g 1 Gramm
10096984 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10118122 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10058DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 40547-58-8
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.202
InChI-Schlüssel ZSSHNMZQDWSUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, n1-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl, 4-acetamido-2-hydroxyacetophenone, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl-acetamide
PubChem CID 2775185
IUPAC-Name N-(4-Acetyl-3-Hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(4-Acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Menge 1 g
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch