Learn More
N1-(4-Butyryl-3-Hydroxyphenyl)Acetamid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10495132 1 g 1 Gramm
10006374 5 g 5 Gramm
10049571 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10495132 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01739DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 28583-62-2
Summenformel C12H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.26
MDL-Nummer MFCD00276573
InChI-Schlüssel RSBIKRQPSYDRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, unii-4kn634aqj7, n-4-butanoyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-butyryl-3'-hydroxyacetanilide, n-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl acetamide, maybridge3_006119, acetamide,n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl, acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl
PubChem CID 119989
IUPAC-Name N-(4-Butanoyl-3-hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CCCC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 221.25
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch