Learn More
N1-(4-pyridyll)benzamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11326246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326246 50 g 50 Gramm
10065492 10 g 10 Gramm
10396714 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326246 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. NRB04027EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5221-44-3
Summenformel C12H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.225
MDL-Nummer MFCD00160355
InChI-Schlüssel PNWVOLKZHJEWQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pyridin-4-yl benzamide, 4-benzamidopyridine, n1-4-pyridyl benzamide, n-4-pyridylbenzamide, 4-benzoylaminopyridine, pyridine, 4-benzamido, n-4-pyridyl benzamide, benzamide, n-4-pyridinyl-9ci, n-benzoyl-4-aminopyridine, phenyl-n-4-pyridyl carboxamide
PubChem CID 78893
IUPAC-Name N-Pyridin-4-ylbenzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(4-Pyridyl)benzamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 97%