Learn More
N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-Chloroacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672195
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10672195 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10730314 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10672195
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM09078DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 161290-85-3
Summenformel C9H7ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 253.61
MDL-Nummer MFCD00219796
InChI-Schlüssel MIWYZHHKNDZBCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl acetamide, n-chloroacetyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-4-trifluoromethoxy phenyl-2-chloroacetamide, buttpark 30\07-62, acetamide,2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl, 2-chloro-4'-trifluoromethoxy acetanilide, pubchem8402, timtec-bb sbb001832
PubChem CID 601031
IUPAC-Name 2-Chlor-N-[4-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(NC(=O)CCl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 253.61
Reinheit (%) 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.