Learn More
N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-Chloroacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3486347
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10672195
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM09078DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 161290-85-3
Summenformel C9H7ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 253.61
MDL-Nummer MFCD00219796
InChI-Schlüssel MIWYZHHKNDZBCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl acetamide, n-chloroacetyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-4-trifluoromethoxy phenyl-2-chloroacetamide, buttpark 30\07-62, acetamide,2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl, 2-chloro-4'-trifluoromethoxy acetanilide, pubchem8402, timtec-bb sbb001832
PubChem CID 601031
IUPAC-Name 2-Chlor-N-[4-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(NC(=O)CCl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 253.61
Reinheit (%) 97%