Learn More
N1-Methyl-4-(trifluoromethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10486862 10 g 10 Gramm
10079441 1 g 1 Gramm
10016394 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10486862 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00405EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 41419-59-4
Summenformel C8H8F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.153
MDL-Nummer MFCD00052332
InChI-Schlüssel MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
PubChem CID 737351
IUPAC-Name N-methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4NHCH3
Menge 10 g
Formelmasse 191.15
Reinheit (%) 95%