Learn More
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499430 250 mg 250 Milligramm
11409440 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499430 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50291.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6342-21-8 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6342-21-8
Summenformel C10H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 164.252
MDL-Nummer MFCD01631934
InChI-Schlüssel NFSAPTWLWWYADB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-phenylethyl dimethylamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, n*1*,n*1*-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine, n∼1∼,n∼1∼-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl, acmc-20apq4, daa-0-0, n,n-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine
PubChem CID 241652
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-phenylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)C(CN)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 98%