Learn More
N1,O2'-Dimethyladenosin, TRC
Artikelnummer. 30012717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012717 1 mg 1 Milligramm
30004841 5 mg 5 Milligramm
30012709 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4474101MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91101-00-7
Summenformel C12H17N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 295.29
Synonym 1-Methyl-2'-O-methyladenosine, 2'-O-Methyl-1-methyladenosine;
SMILES O[C@H]1[C@@H](OC)[C@H](N2C(N=CN(C)C3=N)=C3N=C2)O[C@@H]1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1,O2'-Dimethyladenosine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H19N5O4/c1-16-4-15-11-7(10(16)13)14-5-17(11)12-9(20-2)8(19)6(3-18)21-12/h5-6,8-9,12-13,15,18-19H,3-4H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formelmasse 295.1281