Learn More
Macherey-Nagel™ Schnappringflasche N 11 AuSSendurchmesser: 11,6 mm, AuSSenhöhe: 32 mm
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |