Learn More
Macherey-Nagel™ Alu-Bördelkappen N 13 TB Kappen mit Mittelabriß, goldfarben (VE=100St)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gold
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gold |
| Material | Aluminium, Butyl, PTFE |
| Septum | Butyl dunkelgrau / PTFE grau (nur mittig laminiert, typische Bezeichnung Pharma-Fix) |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Produkttyp | Mittig abreißbar |