Learn More
N2-[1-Desoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethyliden)-β-D-fructopyranos-1-yl]-L-asparagin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N2-[1-Deoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranos-1-yl]-L-asparagine |
| CAS | 794477-75-1 |
| Summenformel | C16H26N2O8 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | N2-[1-Deoxy-2,34,5-Bis-O-(1-Methylethylidene)-B-D-Fructopyranos-1-Yl]-L-Asparagine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H26N2O8/c1-14(2)23-9-6-22-16(7-18-8(13(20)21)5-10(17)19)12(11(9)24-14)25-15(3,4)26-16/h8-9,11-12,18H,5-7H2,1-4H3,(H2,17,19)(H,20,21)/t8-,9-,11-,12+,16+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CN[C@H](CC(=O)N)C(=O)O)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1 |
| IUPAC-Name | (2R)-2-[[(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:3',5'-e]pyran-3a-yl]methylamino]-4-amino-4-oxobutansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 374.39 |
| Formelmasse | 374.1689 |