Learn More
N2-Benzyloxycarbonyl-L-homoglutamin, TRC
Product Code. 30342158
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30342158 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30342158 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB286210500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N2-Benzyloxycarbonyl-L-homoglutamine
CAS 83793-19-5
Summenformel C14H18N2O5
Menge 500 mg
Synonym 6-Oxo-N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N2O5/c15-12(17)8-4-7-11(13(18)19)16-14(20)21-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H2,15,17)(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N[C@@H](CCCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-6-Amino-6-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 294.3
Formelmasse 294.1216