Beschreibung
-Inkubatoren eingebaut werden; bei Bestellung des Inkubators bitte angeben.
Diese unauffällig in das Inkubatorgehäuse integrierten Systeme sind direkt mit der Stromversorgung und der Steuerung des Geräts verbunden. Der regelmäßige Gasflaschenwechsel wird minimiert und das Risiko, dass das Gas ausgeht, wird verringert.
- Werkseitig installierte Systeme überwachen den CO2- oder N2-Druck in den Ursprungstanks
- Wenn das Gas im ersten Tank erschöpft ist (Druck unter 15 psi), wird automatisch von einem Zylinder zum anderen umgeschaltet.
- Akustische und visuelle Alarme auf dem Inkubator-Bedienfeld signalisieren einen erforderlichen Tankaustausch und niedrige Füllstände in beiden Tanks
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gaswache, N2 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Inkubatoren 3130/3131, 3140/3141 |
| Beleuchtung | LED |
| Typ | N2 |