Learn More
N2-Methyl-2'-desoxyguanosin, TRC
Artikelnummer. 30469595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469595 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2930355MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N2-Methyl-2'-deoxyguanosine
CAS 19916-77-9
Summenformel C11H15N5O4
Menge 5 mg
Synonym 2'-Deoxy-N-methylguanosine, INX 09146, N-Methyl-2'-deoxyguanosine
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N5O4/c1-12-11-14-9-8(10(19)15-11)13-4-16(9)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(NC)=N3)=O)C[C@@H]1O
IUPAC-Name 9-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-(methylamino)-1H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 281.27
Formelmasse 281.1124